Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Prolactin / PRL Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 1885.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_000939.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 5617 |
Nom | Prolactin / PRL Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15975969
|
enQuireBio™
QP5359-10UG |
10 μg |
107.00€
10µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15905979
|
enQuireBio™
QP5359-50UG |
50 μg |
252.00€
50µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15965969
|
enQuireBio™
QP5359-100UG |
100 μg |
433.00€
100µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15995969
|
enQuireBio™
QP5359-500UG |
500 μg |
1110.00€
500µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15985969
|
enQuireBio™
QP5359-1MG |
1 mg |
1885.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_000939.1 | |
Prolactin / PRL Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 1 ng/mL in the NB2-11 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1.0 x 10^6 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
5617 | |
Research Use Only | |
PRL | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLPICPGGAA RCQVTLRDLF DRAVVLSHYI HNLSSEMFSE FDKRYTHGRG FITKAINSCH TSSLATPEDK EQAQQMNQKD FLSLIVSILR SWNEPLYHLV TEVRGMQEAP EAILSKAVEI EEQTKRLLEG MELIVSQVHP ETKENEIYPV WSGLPSLQMA DEESRLSAYY NLLHCLRRDS HKIDNYLKLL KCRIIHNNNC | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |