Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein boule-like Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein boule-like, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001271287.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 66037 |
Nom | Protein boule-like Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16022011
|
enQuireBio™
QP7988-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16042011
|
enQuireBio™
QP7988-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16032011
|
enQuireBio™
QP7988-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16052011
|
enQuireBio™
QP7988-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16062011
|
enQuireBio™
QP7988-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16072011
|
enQuireBio™
QP7988-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001271287.1 | |
Protein boule-like Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
66037 | |
Research Use Only | |
BOLL | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQTDSLSPSP NPVSPVPLNN PTSAPRYGTV IPNRIFVGGI DFKTNESDLR KFFSQYGSVK EVKIVNDRAG VSKGYGFVTF ETQEDAQKIL QEAEKLNYKD KKLNIGPAIR KQQVGIPRSS IMPAAGTMYL TTSTGYPYTY HNGVAYFHTP EVTSVPPPWP SRSVCSSPVM VAQPIYQQPA YHYQATTQYL PGQWQWSVPQ PSASSAPFLY LQPSEVIYQP VEIAQDGGCV PPPLSLMETS VPEPYSDHGV QATYHQVYAP SAITMPAPVM QPEPIKTVWS IHY | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |