Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRPS2 Protein
A cDNA sequence encoding the PRPS2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | PRPS2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15942719
|
enQuireBio™
QP13170-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15932719
|
enQuireBio™
QP13170-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15922719
|
enQuireBio™
QP13170-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
PRPS2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PRPS2 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPNIVLF SGSSHQDLSQ RVADRLGLEL GKVVTKKFSN QETSVEIGES VRGEDVYIIQ SGCGEINDNL MELLIMINAC KIASSSRVTA VIPCFPYARQ DKKDKVGESR APISAKLVAN MLSVAGADHI ITMDLHASQI QGFFDIPVDN LYAEPAVLQW IRENIAEWKN CIIVSPDAGG AKRVTSIADR LNVEFALIHK ERKKANEVDR MVLVGDVKDR VAILVDDMAD TCGTICHAAD KLLSAGATKV YAILTHGIFS GPAISRINNA AFEAVVVTNT IPQEDKMKHC TKIQVIDISM ILAEAIRRTH NGESVSYLFS HVPL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |