Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSG1 Protein
A cDNA sequence encoding the PSG1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4060.00€
Spécification
Nom PSG1 Protein
Type de produit Recombinant Protein
Marqueur de protéine His
Espèces hôtes E. coli
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15912749
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13179-HIS-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-08-2022
pour voir le stock disponible 
15922749
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13179-HIS-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-08-2022
pour voir le stock disponible 
15992739
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13179-HIS-10UG
10 μg
205.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-08-2022
pour voir le stock disponible 
15902749
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13179-HIS-20UG
20 μg
205.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-08-2022
pour voir le stock disponible 
15932749
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13179-HIS-EC-1MG
1 mg
4060.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-08-2022
Spécification
PSG1 Protein
His
Human
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQVTIEAE PTKVSEGKDV LLLVHNLPQN LTGYIWYKGQ MRDLYHYITS YVVDGEIIIY GPAYSGRETA YSNASLLIQN VTREDAGSYT LHIIKGDDGT RGVTGRFTFT LHLETPKPSI SSSNLNPRET MEAVSLTCDP ETPDASYLWW MNGQSLPMTH SLKLSETNRT LFLLGVTKYT AGPYECEIRN PVSASRSDPV TLNLLPKLPK PYITINNLNP RENKDVLNFT CEPKSENYTY IWWLNGQSLP VSPRVKRPIE NRILILPSVT RNETGPYQCE IRDRYGGIRS DPVTLNVLYG PDLPRIYPSF TYYRSGEVLY LSCSADSNPP AQYSWTINEK FQLPGQKLFI RHITTKHSGL YVCSVRNSAT GKESSKSMTV EVSGKWIP