Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTHrP N15 Protein
A cDNA sequence encoding the PTHrP N15 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 4350.00€
Spécification
Nom | PTHrP N15 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15972829
|
enQuireBio™
QP13205-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15962829
|
enQuireBio™
QP13205-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15952829
|
enQuireBio™
QP13205-1MG |
1 mg |
4350.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
PTHrP N15 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
PthRp N15 protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1xPBS, pH 7.4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AVSEHQLLHD KGKSIQDLRR RFFLHHLIAE IHTAEIRATS EVSPNSKPSP NTKNHPVRFG SDDEGRYLTQ ETNKVETYKE QPLKTP | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |