Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAB3IL1 Protein
A cDNA sequence encoding the RAB3IL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | RAB3IL1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15932959
|
enQuireBio™
QP13244-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15912959
|
enQuireBio™
QP13244-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15922959
|
enQuireBio™
QP13244-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
RAB3IL1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
RAB3IL1 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffer saline (pH 7.4) and 50% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMWSGPPQ PDQGLPPPLA AVPVPWKSTD PCQGHRESPG ALVETSAGEE AQGQEGPAAA QLDVLRLRSS SMEIREKGSE FLKEELHRAQ KELKLKDEEC ERLSKVREQL EQELEELTAS LFEEAHKMVR EANMKQAASE KQLKEARGKI DMLQAEVTAL KTLVITSTPA SPNRELHPQL LSPTKAGPRK GHSRHKSTSS TLCPAVCPAA GHTLTPDREG KEVDTILFAE FQAWRESPTL DKTCPFLERV YREDVGPCLD FTMQELSVLV RAAVEDNTLT IEPVASQTLP TVKVAEVDCS STNTCALSGL TRTCRHRIRL GDSKSHYYIS PSSRARITAV CNFFTYIRYI QQGLVRQDAE PMFWEIMRLR KEMSLAKLGF FPQEA | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |