Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RALGPS1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RALGPS1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001177657.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 9649 |
Nom | RALGPS1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16090031
|
enQuireBio™
QP7659-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16010041
|
enQuireBio™
QP7659-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16000041
|
enQuireBio™
QP7659-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16020041
|
enQuireBio™
QP7659-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16030041
|
enQuireBio™
QP7659-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16040041
|
enQuireBio™
QP7659-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001177657.1 | |
RALGPS1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 4 | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9649 | |
Research Use Only | |
RALGPS1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MYKRNGLMAS VLVTSATPQG SSSSDSLEGQ SCDYASKSYD AVVFDVLKVT PEEFASQITL MDIPVFKAIQ PEELASCGWS KKEKHSLAPN VVAFTRRFNQ VSFWVVREIL TAQTLKIRAE ILSHFVKIAK KLLELNNLHS LMSVVSALQS APIFRLTKTW ALLNRKDKTT FEKLDYLMSK EDNYKRTREY IRSLKMVPSI PYLGIYLLDL IYIDSAYPAS GSIMENEQRS NQMNNILRII ADLQVSCSYD HLTTLPHVQK YLKSVRYIEE LQKFVEDDNY KLSLRIEPGS SSPRLVSSKE DLAAM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |