Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAMP1 Protein
A cDNA sequence encoding the RAMP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7815.00€
Spécification
Nom RAMP1 Protein
Type de produit Recombinant Protein
Marqueur de protéine His
Espèces hôtes E. coli
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15913009
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13259-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-09-2022
pour voir le stock disponible 
15992999
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13259-10UG
10 μg
205.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-09-2022
pour voir le stock disponible 
15903009
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13259-1MG
1 mg
7815.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-09-2022
Spécification
RAMP1 Protein
His
Human
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSCQEANYG ALLRELCLTQ FQVDMEAVGE TLWCDWGRTI RSYRELADCT WHMAEKLGCF WPNAEVDRFF LAVHGRYFRS CPISGRAVRD PPGS