Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 Protein
Recombinant Protein
119.00€ - 7805.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_003692.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 8600 |
Nom | RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15975909
|
enQuireBio™
QP5325-2UG |
2 μg |
119.00€
2µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955909
|
enQuireBio™
QP5325-10UG |
10 μg |
276.00€
10µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15945909
|
enQuireBio™
QP5325-100UG |
100 μg |
1015.00€
100µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15985909
|
enQuireBio™
QP5325-500UG |
500 μg |
4745.00€
500µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15965909
|
enQuireBio™
QP5325-1MG |
1 mg |
7805.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_003692.1 | |
RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EKAMVDGSWL DLAKRSKLEA QPFAHLTINA TDIPSGSHKV SLSSWYHDRG WAKISNMTFS NGKLIVNQDG FYYLYANICF RHHETSGDLA TEYLQLMVYV TKTSIKIPSS HTLMKGGSTK YWSGNSEFHF YSINVGGFFK LRSGEEISIE VSNPSLLDPD QDATYFGAFK VRDID | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
8600 | |
Research Use Only | |
TNFSF11 | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |