Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RBP4 Protein
A cDNA sequence encoding the RBP4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 203.00€
Spécification
Nom | RBP4 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15953079
|
enQuireBio™
QP13283-HIS-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15943079
|
enQuireBio™
QP13283-HIS-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
RBP4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
1 mg/ml in PBS pH 7.4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MERDCRVSSF RVKENFDKAR FSGTWYAMAK KDPEGLFLQD NIVAEFSVDE TGQMSATAKGRVRLLNNWDV CADMVGTFTD TEDPAKFKMK YWGVASFLQK GNDDHWIVDT DYDTYAVQYS CRLLNLDGTC ADSYSFVFSR DPNGLPPEAQ KIVRQRQEEL CLARQYRLIV HNGYCDGRSE RNLL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |