Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RCN2 Protein
A cDNA sequence encoding the RCN2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | RCN2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15933099
|
enQuireBio™
QP13289-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15913099
|
enQuireBio™
QP13289-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15923099
|
enQuireBio™
QP13289-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
RCN2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The RCN2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEELHYPLGE RRSDYDREAL LGVQEDVDEY VKLGHEEQQK RLQAIIKKID LDSDGFLTES ELSSWIQMSF KHYAMQEAKQ QFVEYDKNSD DTVTWDEYNI QMYDRVIDFD ENTALDDAEE ESFRKLHLKD KKRFEKANQD SGPGLSLEEF IAFEHPEEVDYMTEFVIQEA LEEHDKNGDG FVSLEEFLGD YRWDPTANED PEWILVEKDR FVNDYDKDND GRLDPQELLP WVVPNNQGIA QEEALHLIDE MDLNGDKKLS EEEILENPDL FLTSEATDYG RQLHDDYFYH DEL | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |