Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human REN Protein
A cDNA sequence encoding the REN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | REN Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15943119
|
enQuireBio™
QP13296-HIS-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15953119
|
enQuireBio™
QP13296-HIS-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15923119
|
enQuireBio™
QP13296-HIS-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15933119
|
enQuireBio™
QP13296-HIS-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15963119
|
enQuireBio™
QP13296-HIS-EC-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
REN Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The REN solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMLTLGN TTSSVILTNY MDTQYYGEIG IGTPPQTFKV VFDTGSSNVW VPSSKCSRLY TACVYHKLFD ASDSSSYKHN GTELTLRYST GTVSGFLSQD IITVGGITVT QMFGEVTEMP ALPFMLAEFD GVVGMGFIEQ AIGRVTPIFD NIISQGVLKE DVFSFYYNRD SENSQSLGGQ IVLGGSDPQH YEGNFHYINL IKTGVWQIQM KGVSVGSSTL LCEDGCLALV DTGASYISGS TSSIEKLMEA LGAKKRLFDY VVKCNEGPTL PDISFHLGGK EYTLTSADYV FQESYSSKKL CTLAIHAMDI PPPTGPTWAL GATFIRKFYT EFDRRNNRIG FALAR | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |