Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RND3 Protein
A cDNA sequence encoding the RND3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom RND3 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15923229
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13328-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15913229
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13328-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15903229
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13328-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
RND3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RND3 Human solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, 1mM EDTA, 0.1M NaCl and 40% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MKERRASQKL SSKSIMDPNQ NVKCKIVVVG DSQCGKTALL HVFAKDCFPE NYVPTVFENY TASFEIDTQR IELSLWDTSG SPYYDNVRPL SYPDSDAVLI CFDISRPETL DSVLKKWKGE IQEFCPNTKM LLVGCKSDLR TDVSTLVELS NHRQTPVSYD QGANMAKQIG AATYIECSAL QSENSVRDIF HVATLACVNK TNKNVKRNKS QRATKRISHM PSRPELSAVA TDLRKDKAKS C
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.