Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RNLS Protein
A cDNA sequence encoding the RNLS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | RNLS Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15973239
|
enQuireBio™
QP13333-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15963239
|
enQuireBio™
QP13333-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15953239
|
enQuireBio™
QP13333-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
RNLS Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The RNLS solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMALLRRQ TSGPLYLAVW DKAEDSGGRM TTACSPHNPQ CTADLGAQYI TCTPHYAKKH QRFYDELLAY GVLRPLSSPI EGMVMKEGDC NFVAPQGISS IIKHYLKESG AEVYFRHRVT QINLRDDKWE VSKQTGSPEQ FDLIVLTMPV PEILQLQGDI TTLISECQRQ QLEAVSYSSR YALGLFYEAG TKIDVPWAGQ YITSNPCIRF VSIDNKKRNI ESSEIGPSLV IHTTVPFGVT YLEHSIEDVQ ELVFQQLENI LPGLPQPIAT KCQKWRHSQV TNAAANCPGQ MTLHHKPFLA CGGDGFTQSN FDGCITSALC VLEALKNYI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |