Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RNMTL1 Protein
A cDNA sequence encoding the RNMTL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | RNMTL1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15933249
|
enQuireBio™
QP13335-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15923249
|
enQuireBio™
QP13335-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15913249
|
enQuireBio™
QP13335-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
RNMTL1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
RNMTL1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAALVRP ARFVVRPLLQ VVQAWDLDAR RWVRALRRSP VKVVFPSGEV VEQKRAPGKQ PRKAPSEASA QEQREKQPLE ESASRAPSTW EESGLRYDKA YPGDRRLSSV MTIVKSRPFR EKQGKILLEG RRLISDALKA GAVPKMFFFS RLEYLKELPV DKLKGVSLIK VKFEDIKDWS DLVTPQGIMG IFAKPDHVKM TYPKTQLQHS LPLLLICDNL RDPGNLGTIL RSAAGAGCSK VLLTKGCVDA WEPKVLRAGM GAHFRMPIIN NLEWETVPNY LPPDTRVYVA DNCGLYAQAE MSNKASDHGW VCDQRVMKFH KYEEEEDVET GASQDWLPHV EVQSYDSDWT EAPAAVVIGG ETYGVSLESL QLAESTGGKR LLIPVVPGVD SLNSAMAASI LLFEGKRQLR GRAEDLSRDR SYH | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |