missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RP9 Protein
A cDNA sequence encoding the RP9 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | RP9 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15993249
|
enQuireBio™
QP13337-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15983249
|
enQuireBio™
QP13337-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15973249
|
enQuireBio™
QP13337-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
RP9 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
RP9 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSSRPGR EDVGAAGARR PREPPEQELQ RRREQKRRRH DAQQLQQLKH LESFYEKPPP GLIKEDETKP EDCIPDVPGN EHAREFLAHA PTKGLWMPLG KEVKVMQCWR CKRYGHRTGD KECPFFIKGN QKLEQFRVAH EDPMYDIIRD NKRHEKDV | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |