Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RPN2 Protein
A cDNA sequence encoding the RPN2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom | RPN2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15953289
|
enQuireBio™
QP13349-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15943289
|
enQuireBio™
QP13349-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15933289
|
enQuireBio™
QP13349-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
RPN2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The RPN2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MLTPTHYLTK HDVERLKASL DRPFTNLESA FYSIVGLSSL GAQVPDAKKA CTYIRSNLDP SNVDSLFYAA QASQALSGCE ISISNETKDL LLAAVSEDSS VTQIYHAVAA LSGFGLPLAS QEALSALTAR LSKEETVLAT VQALQTASHL SQQADLRSIVEEIEDLVARL DELGGVYLQF EEGLETTALF VAATYKLMDH VGTEPSIKED QVIQLMNAIF SKKNFESLSE AFSVASAAAV LSHNRYHVPV VVVPEGSASD THEQAILRLQ VTNVLSQPLT QATVKLEHAK SVASRATVLQ KTSFTPVGDV FELNFMNVKF SSGYYDFLVE VEGDNRYIANTVELRVKIST EVGITNVDLS TVDKDQSIAP KTTRVTYPAK AKGTFIADSH QNFALFFQLV DVNTGAELTP HQTFVRLHNQ KTGQEVVFVA EPDNKNVYKF ELDTSERKIE FDSASGTYTL YLIIGDATLK NPILWNVADV VIKFPEEEAP STVLSQNLFT PKQEIQHLFR EPEKRPPTV | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |