missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RTCA Protein
A cDNA sequence encoding the RTCA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 8634 |
---|---|
Nom | RTCA Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | RTCA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15953349
|
enQuireBio™
QP13368-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15943349
|
enQuireBio™
QP13368-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15933349
|
enQuireBio™
QP13368-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
8634 | |
Research Use Only | |
RTCA | |
Human | |
His | |
RTCA protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
RTCA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAGPRVE VDGSIMEGGG QILRVSTALS CLLGLPLRVQ KIRAGRSTPG LRPQHLSGLE MIRDLCDGQL EGAEIGSTEI TFTPEKIKGG IHTADTKTAG SVCLLMQVSM PCVLFAASPS ELHLKGGTNA EMAPQIDYTV MVFKPIVEKF GFIFNCDIKT RGYYPKGGGE VIVRMSPVKQ LNPINLTERG CVTKIYGRAF VAGVLPFKVA KDMAAAAVRC IRKEIRDLYV NIQPVQEPKD QAFGNGNGII IIAETSTGCL FAGSSLGKRG VNADKVGIEA AEMLLANLRH GGTVDEYLQD QLIVFMALAN GVSRIKTGPV TLHTQTAIHF AEQIAKAKFI VKKSEDEEDA AKDTYIIECQ GIGMTNPNL | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |