Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RTN4IP1 Protein
A cDNA sequence encoding the RTN4IP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | RTN4IP1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15983349
|
enQuireBio™
QP13369-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15973349
|
enQuireBio™
QP13369-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15963349
|
enQuireBio™
QP13369-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
RTN4IP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
RTN4IP1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSTVMPAWV IDKYGKNEVL RFTQNMMMPI IHYPNEVIVK VHAASVNPID VNMRSGYGAT ALNMKRDPLH VKIKGEEFPL TLGRDVSGVV MECGLDVKYF KPGDEVWAAV PPWKQGTLSE FVVVSGNEVS HKPKSLTHTQ AASLPYVALT AWSAINKVGG LNDKNCTGKR VLILGASGGV GTFAIQVMKA WDAHVTAVCS QDASELVRKL GADDVIDYKS GSVEEQLKSL KPFDFILDNV GGSTETWAPD FLKKWSGATY VTLVTPFLLN MDRLGIADGM LQTGVTVGSK ALKHFWKGVH YRWAFFMASG PCLDDIAELV DAGKIRPVIE QTFPFSKVPE AFLKVERGHA RGKTVINVV | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |