Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human S100A12 / CAGC / Calgranulin-C Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) S100A12 / CAGC / Calgranulin-C Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marque:  enQuireBio™ QP6637-ec-50ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 16034720
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Spécification
NP_005612.1
S100A12 / CAGC / Calgranulin-C Protein
Research Use Only
S100A12
Recombinant Protein
E. coli
TKLEEHLEGI VNIFHQYSVR KGHFDTLSKG ELKQLLTKEL ANTIKNIKDK AVIDEIFQGL DANQDEQVDF QEFISLVAIA LKAAHYHTHK E
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
6283
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol