Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human S100A5 Protein
A cDNA sequence encoding the S100A5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom | S100A5 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15993429
|
enQuireBio™
QP13396-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15983429
|
enQuireBio™
QP13396-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15973429
|
enQuireBio™
QP13396-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
S100A5 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The S100A5 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 30% glycerol, 0.1M NaCl and 0.1mM PMSF. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH METPLEKALT TMVTTFHKYS GREGSKLTLS RKELKELIKK ELCLGEMKES SIDDLMKSLD KNSDQEIDFK EYSVFLTMLC MAYNDFFLED NK | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |