Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human S100Z Protein
A cDNA sequence encoding the S100Z was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3275.00€
Spécification
Nom | S100Z Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15963479
|
enQuireBio™
QP13409-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15953479
|
enQuireBio™
QP13409-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15943479
|
enQuireBio™
QP13409-1MG |
1 mg |
3275.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
S100Z Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
S100Z Human solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, 1mM EDTA, 50mM NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPTQLEMAMD TMIRIFHRYS GKERKRFKLS KGELKLLLQR ELTEFLSCQK ETQLVDKIVQ DLDANKDNEV DFNEFVVMVA ALTVACNDYF VEQLKKKGK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |