Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SARAF Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SARAF, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marque:  enQuireBio™ QP7982-ec-50ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 16051971
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Spécification
NP_001271168.1
SARAF Protein
Research Use Only
SARAF
Recombinant Protein
E. coli
SDGQYSPPPY SEYPPFSHRY QRFTNSAGPP PPGFKSEFTG PQNTGHGATS GFGSAFTGQQ GYENSGPGFW TGLGTGGILG YLFGSNRAAT PFSDSWYYPS YPPSYPGTWN RAYSPLHGGS GSYSVCSNSD TKTRTASGYG GTRRR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
51669
50 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol