Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SCG3 Protein
A cDNA sequence encoding the SCG3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | SCG3 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15943529
|
enQuireBio™
QP13426-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15933529
|
enQuireBio™
QP13426-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15923529
|
enQuireBio™
QP13426-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
SCG3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The SCG3 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSFPKPGGS QDKSLHNREL SAERPLNEQI AEAEEDKIKK TYPPENKPGQ SNYSFVDNLN LLKAITEKEK IEKERQSIRS SPLDNKLNVE DVDSTKNRKL IDDYDSTKSG LDHKFQDDPD GLHQLDGTPL TAEDIVHKIA ARIYEENDRA VFDKIVSKLL NLGLITESQA HTLEDEVAEV LQKLISKEAN NYEEDPNKPT SWTENQAGKI PEKVTPMAAI QDGLAKGEND ETVSNTLTLT NGLERRTKTY SEDNFEELQY FPNFYALLKS IDSEKEAKEK ETLITIMKTL IDFVKMMVKY GTISPEEGVS YLENLDEMIA LQTKNKLEKN ATDNISKLFP APSEKSHEET DSTKEEAAKM EKEYGSLKDS TKDDNSNPGG KTDEPKGKTE AYLEAIRKNI EWLKKHDKKG NKEDYDLSKM RDFINKQADA YVEKGILDKE EAEAIKRIYS SL | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |