Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SCO1 Protein
A cDNA sequence encoding the SCO1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spezifikation
Nom | SCO1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15943559
|
enQuireBio™
QP13435-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15933559
|
enQuireBio™
QP13435-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15923559
|
enQuireBio™
QP13435-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Specifica
SCO1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SCO1 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGKPLLGGPF SLTTHTGERK TDKDYLGQWL LIYFGFTHCP DVCPEELEKM IQVVDEIDSI TTLPDLTPLF ISIDPERDTK EAIANYVKEF SPKLVGLTGT REEVDQVARA YRVYYSPGPK DEDEDYIVDH TIIMYLIGPD GEFLDYFGQN KRKGEIAASI ATHMRPYRKK SLEHHHHHH | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |