Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Secretin Protein
Recombinant Protein
125.00€ - 570.00€
Spécification
Nom | Secretin Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15943599
|
enQuireBio™
QP13449-1MG |
1 mg |
125.00€
1mg |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15963599
|
enQuireBio™
QP13449-5MG |
5 mg |
203.00€
5mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15953599
|
enQuireBio™
QP13449-25MG |
25 mg |
570.00€
25mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Secretin Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The protein (1 mg/ml) was lyophilized with no additives. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAPRPLLLLL LLLGGSAARP APPRARRHSD GTFTSELSRL REGARLQRLL QGLVGKRSEQ DAENSMAWTR LSAGLLCPSG SNMPILQAWM PLDGTWSPWL PPGPMVSEPA GAAAEGTLRP R | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |