Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SERPINH1 Protein
A cDNA sequence encoding the SERPINH1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 2610.00€
Spécification
Nom | SERPINH1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15943669
|
enQuireBio™
QP13469-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15963669
|
enQuireBio™
QP13469-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15953669
|
enQuireBio™
QP13469-1MG |
1 mg |
2610.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
SERPINH1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The SERPINH1 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAAEVKKPAA AAAPGTAEKL SPKAATLAER SAGLAFSLYQ AMAKDQAVEN ILVSPVVVAS SLGLVSLGGK ATTASQAKAV LSAEQLRDEE VHAGLGELLR SLSNSTARNV TWKLGSRLYG PSSVSFADDF VRSSKQHYNC EHSKINFRDK RSALQSINEW AAQTTDGKLP EVTKDVERTD GALLVNAMFF KPHWDEKFHH KMVDNRGFMV TRSYTVGVMM MHRTGLYNYY DDEKEKLQIV EMPLAHKLSS LIILMPHHVE PLERLEKLLT KEQLKIWMGK MQKKAVAISL PKGVVEVTHD LQKHLAGLGL TEAIDKNKAD LSRMSGKKDL YLASVFHATA FELDTDGNPF DQDIYGREEL RSPKLFYADH PFIFLVRDTQ SGSLLFIGRL VRPKGDKMRD EL | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |