Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SETD7 Protein
A cDNA sequence encoding the SETD7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1510.00€
Spécification
Nom | SETD7 Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | Untagged |
Espèces hôtes | E. coli |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15943689
|
enQuireBio™
QP13473-20UG |
20 μg |
137.00€
20µg |
Expédition estimée: 04-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15923689
|
enQuireBio™
QP13473-100UG |
100 μg |
205.00€
100µg |
Expédition estimée: 04-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15933689
|
enQuireBio™
QP13473-1MG |
1 mg |
1510.00€
1mg |
Expédition estimée: 04-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
SETD7 Protein | |
Untagged | |
Human | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDSDDEMVEE AVEGHLDDDG LPHGFCTVTY SSTDRFEGNF VHGEKNGRGK FFFFDGSTLE GYYVDDALQG QGVYTYEDGG VLQGTYVDGE LNGPAQEYDT DGRLIFKGQY KDNIRHGVCW IYYPDGGSLV GEVNEDGEMT GEKIAYVYPD ERTALYGKFI DGEMIEGKLA TLMSTEEGRP HFELMPGNSV YHFDKSTSSC ISTNALLPDP YESERVYVAE SLISSAGEGL FSKVAVGPNT VMSFYNGVRI THQEVDSRDW ALNGNTLSLD EETVIDVPEP YNHVSKYCAS LGHKANHSFT PNCIYDMFVH PRFGPIKCIR TLRAVEADEE LTVAYGYDHS PPGKSGPEAP EWYQVELKAF QATQQK |