Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SGTA Protein
A cDNA sequence encoding the SGTA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3275.00€
Spécification
Nom | SGTA Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15973719
|
enQuireBio™
QP13484-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15963719
|
enQuireBio™
QP13484-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15953719
|
enQuireBio™
QP13484-1MG |
1 mg |
3275.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
SGTA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SGTA Human solution containing 20mM Trsi HCL pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDNKKRLAYA IIQFLHDQLR HGGLSSDAQE SLEVAIQCLE TAFGVTVEDS DLALPQTLPE IFEAAATGKE MPQDLRSPAR TPPSEEDSAE AERLKTEGNE QMKVENFEAA VHFYGKAIEL NPANAVYFCN RAAAYSKLGN YAGAVQDCER AICIDPAYSK AYGRMGLALS SLNKHVEAVA YYKKALELDP DNETYKSNLK IAELKLREAP SPTGGVGSFD IAGLLNNPGF MSMASNLMNN PQIQQLMSGM ISGGNNPLGT PGTSPSQNDL ASLIQAGQQF AQQMQQQNPE LIEQLRSQIR SRTPSASNDD QQELEHHHHH H | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |