Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human sIL 2R Protein
A cDNA sequence encoding the sIL 2R was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | sIL 2R Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | His |
Espèces hôtes | E. coli |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15943779
|
enQuireBio™
QP13503-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Expédition estimée: 03-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15933779
|
enQuireBio™
QP13503-25UG |
25 μg |
205.00€
25µg |
Expédition estimée: 03-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15923779
|
enQuireBio™
QP13503-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
sIL 2R Protein | |
His | |
Human | |
Greater than 95.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. | |
IL2RA |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDSYLLMWGL LTFIMVPGCQ AELCDDDPPE IPHATFKAMA YKEGTMLNCE CKRGFRRIKS GSLYMLCTGN SSHSSWDNQC QCTSSATRNT TKQVTPQPEE QKERKTTEMQ SPMQPVDQAS LPGHCREPPP WENEATERIY HFVVGQMVYY QCVQGYRALH RGPAESVCKM THGKTRWTQP QLICTGEMET SQFPGEEKPQ ASPEGRPESE TSCLVTTTDF QIQTEMAATM ETSIFTTEYQ VAVAGCVFLL ISVLLLSGLT WQRRQRKSRR TI | |
3559 |