Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNRPD3 Protein
A cDNA sequence encoding the SNRPD3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | SNRPD3 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15903939
|
enQuireBio™
QP13548-HIS-EC-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15983929
|
enQuireBio™
QP13548-HIS-EC-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15993929
|
enQuireBio™
QP13548-HIS-EC-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
SNRPD3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The SNRPD3 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.5M NaCl, 2mM DTT, 0.1mM PMSF and 40% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSIGVPIKVL HEAEGHIVTC ETNTGEVYRG KLIEAEDNMN CQMSNITVTY RDGRVAQLEQ VYIRGSKIRF LILPDMLKNA PMLKSMKNKN QGSGAGRGKA AILKAQVAAR GRGRGMGRGN IFQKRR | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |