Learn More
Novus Biologicals Recombinant Human SOD1/Cu-Zn SOD Active, Monomer Protein
Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
100 μg
5 flacons de 100 μl
Flacons 2 x 100 μg
Conditionnement:
1 kit
100µg
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | In vitro Assay, In vivo Assay, SDS-PAGE, Western Blot |
| Formule | PB pH 7.4 |
| Identification génétique (Entrez) | 6647 |
| Quantité | 100 μg |
| Conditions de stockage | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Alias de gène | ALS, ALS1, amyotrophic lateral sclerosis 1 (adult), Cu, Cu/Zn superoxide dismutase, EC 1.15.1.1, homodimer, hSod1, indophenoloxidase A, IPOA, SOD, SOD, soluble, superoxide dismutase [Cu-Zn], Superoxide dismutase 1, superoxide dismutase 1, soluble, Zn superoxide dismutase, EC 1.15.1.110superoxide dismutase, cystolic |
| Symbole de gène(s) | SOD1 |
| Catégorie de recherche | Biologically Active Proteins, Cancer, Diabetes Research, Mitochondrial Fusion Proteins, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Tumor Suppressors |
| Pureté ou qualité | >95%, by SDS-PAGE |
| Protéine | SOD1/Cu-Zn SOD |