Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SPG21 Protein
A cDNA sequence encoding the SPG21 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom | SPG21 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15944019
|
enQuireBio™
QP13574-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15934019
|
enQuireBio™
QP13574-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15924019
|
enQuireBio™
QP13574-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
SPG21 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The SPG21 protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGEIKVSPDY NWFRGTVPLK KIIVDDDDSK IWSLYDAGPR SIRCPLIFLP PVSGTADVFF RQILALTGWG YRVIALQYPV YWDHLEFCDG FRKLLDHLQL DKVHLFGASL GGFLAQKFAE YTHKSPRVHS LILCNSFSDT SIFNQTWTAN SFWLMPAFML KKIVLGNFSS GPVDPMMADA IDFMVDRLES LGQSELASRL TLNCQNSYVE PHKIRDIPVT IMDVFDQSAL STEAKEEMYK LYPNARRAHL KTGGNFPYLC RSAEVNLYVQ IHLLQFHGTK YAAIDPSMVS AEELEVQKGS LGISQEEQ | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |