Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SPRR1B Protein
A cDNA sequence encoding the SPRR1B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | SPRR1B Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15904059
|
enQuireBio™
QP13584-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15984049
|
enQuireBio™
QP13584-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15994049
|
enQuireBio™
QP13584-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
SPRR1B Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SPRR1B filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M phosphate buffer and 0.075M NaCl, pH 7.4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHAS SQQQKQPCTP PPQLQQQQVK QPCQPPPQEP CIPKTKEPCH PKVPEPCHPK VPEPCQPKVP EPCHPKVPEP CPSIVTPAPA QQKTKQK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |