Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SQSTM1 Protein
A cDNA sequence encoding the SQSTM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3275.00€
Spécification
Nom | SQSTM1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15924069
|
enQuireBio™
QP13588-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15914069
|
enQuireBio™
QP13588-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15904069
|
enQuireBio™
QP13588-1MG |
1 mg |
3275.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
SQSTM1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SQSTM1 Human solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAMSYVKDDI FRIYIKEKKE CRRDHRPPCA QEAPRNMVHP NVICDGCNGP VVGTRYKCSV CPDYDLCSVC EGKGLHRGHT KLAFPSPFGH LSEGFSHSRW LRKVKHGHFG WPGWEMGPPG NWSPRPPRAG EARPGPTAES ASGPSEDPSV NFLKNVGESV AAALSPLGIE VDIDVEHGGK RSRLTPVSPE SSSTEEKSSS QPSSCCSDPS KPGGNVEGAT QSLAEQMRKI ALESEGRPEE QMESDNCSGG DDDWTHLSSK EVDPSTGELQ SLQMPESEGP SSLDPSQEGP TGLKEAALYP HLPPEADPRL IESLSQMLSM GFSDEGGWLT RLLQTKNYDI GAALDTIQYS KHPPPLLEHH HHHH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |