Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Squalene synthase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Squalene synthase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001274671.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 2222 |
Nom | Squalene synthase Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15979489
|
enQuireBio™
QP6031-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15999489
|
enQuireBio™
QP6031-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15989489
|
enQuireBio™
QP6031-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15909499
|
enQuireBio™
QP6031-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15919499
|
enQuireBio™
QP6031-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15929499
|
enQuireBio™
QP6031-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001274671.1 | |
Squalene synthase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2222 | |
Research Use Only | |
FDFT1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EFVKCLGHPE EFYNLVRFRI GGKRKVMPKM DQDSLSSSLK TCYKYLNQTS RSFAAVIQAL DGEMRNAVCI FYLVLRALDT LEDDMTISVE KKVPLLHNFH SFLYQPDWRF MESKEKDRQV LEDFPTISLE FRNLAEKYQT VIADICRRMG IGMAEFLDKH VTSEQEWDKY CHYVAGLVGI GLSRLFSASE FEDPLVGEDT ERANSMGLFL QKTNIIRDYL EDQQGGREFW PQEVWSRYVK KLGDFAKPEN IDLAVQCLNE LITNALHHIP DVITYLSRLR NQSVFNFCAI PQVMAIATLA ACYNNQQVFK GAVKIRKGQA VTLMMDATNM PAVKAIIYQY MEEIYHRIPD SDPSSSKTRQ IISTIRTQNL PNCQLISRSH YSPIYLSFVM LLAALSWQYL TTLSQVTEDY VQTGEH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |