Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ST13 Protein
A cDNA sequence encoding the ST13 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 2610.00€
Spécification
Nom | ST13 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15924109
|
enQuireBio™
QP13601-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15944109
|
enQuireBio™
QP13601-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15934109
|
enQuireBio™
QP13601-1MG |
1 mg |
2610.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
ST13 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The ST13 protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 1mM DTT, 0.1M NaCl and 10% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDPRKVNELR AFVKMCKQDP SVLHTEEMRF LREWVESMGG KVPPATQKAK SEENTKEEKP DSKKVEEDLK ADEPSSEESD LEIDKEGVIEPDTDAPQEMG DENAEITEEM MDQANDKKVA AIEALNDGEL QKAIDLFTDA IKLNPRLAIL YAKRASVFVK LQKPNAAIRD CDRAIEINPD SAQPYKWRGK AHRLLGHWEE AAHDLALACK LDYDEDASAM LKEVQPRAQK IAEHRRKYER KREEREIKER IERVKKAREE HERAQREEEARRQSGAQYGS FPGGFPGGMP GNFPGGMPGM GGGMPGMAGM PGLNEILSDP EVLAAMQDPE VMVAFQDVAQ NPANMSKYQS NPKVMNLISK LSAKFGGQA | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |