Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STAMBPL1 Protein
A cDNA sequence encoding the STAMBPL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | STAMBPL1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15924129
|
enQuireBio™
QP13607-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15904129
|
enQuireBio™
QP13607-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15914129
|
enQuireBio™
QP13607-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
STAMBPL1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The STAMBPL1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSQ SHMDQPFTVN SLKKLAAMPD HTDVSLSPEE RVRALSKLGC NITISEDITP RRYFRSGVEM ERMASVYLEE GNLENAFVLY NKFITLFVEK LPNHRDYQQC AVPEKQDIMK KLKEIAFPRT DELKNDLLKK YNVEYQEYLQ SKNKYKAEIL KKLEHQRLIE AERKRIAQMR QQQLESEQFL FFEDQLKKQE LARGQMRSQQ TSGLSEQIDG SALSCFSTHQ NNSLLNVFAD QPNKSDATNY ASHSPPVNRA LTPAATLSAV QNLVVEGLRC VVLPEDLCHK FLQLAESNTV RGIETCGILC GKLTHNEFTI THVIVPKQSA GPDYCDMENV EELFNVQDQH DLLTLGWIHT HPTQTAFLSS VDLHTHCSYQ LMLPEAIAIV CSPKHKDTGI FRLTNAGMLE VSACKKKGFH PHTKEPRLFS ICKHVLVKDI KIIVLDLR | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |