Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STRADA Protein
A cDNA sequence encoding the STRADA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | STRADA Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15964179
|
enQuireBio™
QP13624-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15954179
|
enQuireBio™
QP13624-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15944179
|
enQuireBio™
QP13624-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
STRADA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
STRADA protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSFLVSK PERIRTNDAS SESIASFSKQ EVMSSFLPEG GCYELLTVIG KGFEDLMTVN LARYKPTGEY VTVRRINLEA CSNEMVTFLQ GELHVSKLFN HPNIVPYRAT FIADNELWVV TSFMAYGSAK DLICTHFMDG MNELAIAYIL QGVLKALDYI HHMGYVHRSV KASHILISVD GKVYLSGLRS NLSMISHGQR QRVVHDFPKY SVKVLPWLSP EVLQQNLQGY DAKSDIYSVG ITACELANGH VPFKDMPATQ MLLEKLNGTV PCLLDTSTIP AEELTMSPSR SVANSGLSDS LTTSTPRPSN GPVPAPS | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |