Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Survivin / BIRC5 / API4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Survivin / BIRC5 / API4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marque:  enQuireBio™ QP5719-ec-500ug
Code produit. 15947249
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Spécification
NP_001012270.1
Survivin / BIRC5 / API4 Protein
Research Use Only
BIRC5
Recombinant Protein
E. coli
MGAPTLPPAW QPFLkDaHRI STFKNWPFLE GCACTPERMA EAGFIHCPTE NEPDLAQCFF CFKELEGWEP DDDPIEEHKK HSSGCAFLSV KKQFEELTLG EFLKLDRERA KNKIAKETNN KKKEFEETAK KVRRAIEQLA AMD
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
332
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol