Learn More
Novus Biologicals Recombinant Human Tau 441 Active, P301S Mutant, Pre-formed Fibrils Protein [ATTO 488]
Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
100 μg
5 flacons de 100 μl
Flacons 2 x 100 μg
Conditionnement:
1 kit
100µg
Description
Thioflavin T emission curve shows increased fluorescence (correlated to protein fibrillation) when active Tau 441 pre-formed fibrils ATTO-594 are combined with active Tau 441 monomers.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | In vitro Assay, In vivo Assay, SDS-PAGE, Western Blot |
| Formule | PBS pH 7.4 |
| Identification génétique (Entrez) | 4137 |
| Quantité | 100 μg |
| Conditions de stockage | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Alias de gène | MAPT, microtubule-associated protein tau, MTBT1, MTBT2 |
| Symbole de gène(s) | MAPT |
| Pureté ou qualité | >95% |
| Protéine | Tau 441 |