Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TCF4 Protein
A cDNA sequence encoding the TCF4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | TCF4 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15934459
|
enQuireBio™
QP13710-HIS-INSECT-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15914459
|
enQuireBio™
QP13710-HIS-INSECT-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15924459
|
enQuireBio™
QP13710-HIS-INSECT-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
TCF4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The TCF4 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMKFKQCR CSDTGLCCLD HEGKAEVYAP SASTADYNRD SPGYPSSKPA TSTFPSSFFM QDGHHSSDPW SSSSGMNQPG YAGMLGNSSH IPQSSSYCSL HPHERLSYPS HSSADINSSL PPMSTFHRSG TNHYSTSSCT PPANGTDSIM ANRGSGAAGS SQTGDALGKA LASIYSPDHT NNSFSSNPST PVGSPPSLSA GTAVWSRNGG QASSSPNYEG PLHSLQSRIE DRLERLDDAI HVLRNHAVGP STAMPGGHGD MHGIIGPSHN GAMGGLGSGY GTGLLSANRH SLMVGTHRED GVALRGSHSL LPNQVPVPQL PVQSATSPDL NPPQDPYRGM PPGLQGQSVS SGSSEIKSDD EGDENLQDTK SSEDKKLDDD KKDIKSITSN NDDEDLTPEQ KAEREKERRM ANNARERLRV RDINEAFKEL GRMVQLHLKS DKPQTKLLIL HQAVAVILSL EQQVRERNLN PKAACLKRRE EEKVSSEPPP LSLAGPHPGM GDASNHMGQM | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |