Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TEK Protein
A cDNA sequence encoding the TEK was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | TEK Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15944489
|
enQuireBio™
QP13720-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15964489
|
enQuireBio™
QP13720-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15954489
|
enQuireBio™
QP13720-50UG |
50 μg |
1740.00€
50µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
TEK Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
TEK protein solution (0.5 mg/ml) contains 10% glycerol and Phosphate Buffered Saline (pH 7.4). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
AMDLILINSL PLVSDAETSL TCIASGWRPH EPITIGRDFE ALMNQHQDPL EVTQDVTREW AKKVVWKREK ASKINGAYFC EGRVRGEAIR IRTMKMRQQA SFLPATLTMT VDKGDNVNIS FKKVLIKEED AVIYKNGSFI HSVPRHEVPD ILEVHLPHAQ PQDAGVYSAR YIGGNLFTSA FTRLIVRRCE AQKWGPECNH LCTACMNNGV CHEDTGECIC PPGFMGRTCE KACELHTFGR TCKERCSGQE GCKSYVFCLP DPYGCSCATG WKGLQCNEAC HPGFYGPDCK LRCSCNNGEM CDRFQGCLCS PGWQGLQCER EGIPRMTPKI VDLPDHIEVN SGKFNPICKA SGWPLPTNEE MTLVKPDGTV LHPKDFNHTD HFSVAIFTIH RILPPDSGVW VCSVNTVAGM VEKPFNISVK VLPKPLNAPN VIDTGHNFAV INISSEPYFG DGPIKSKKLL YKPVNHYEAW QHIQVTNEIV TLNYLEPRTE YELCVQLVRR GEGGEGHPGP VRRFTTASIG LPPPRGLNLL PKSQTTLNLT WQPIFPSSED DFYVEVERRS VQKSDQQNIK VPGNLTSVLL NNLHPREQYV VRARVNTKAQ GEWSEDLTAW TLSDILPPQP ENIKISNITH SSAVISWTIL DGYSISSITI RYKVQGKNED QHVDVKIKNA TITQYQLKGL EPETAYQVDI FAENNIGSSN PAFSHELVTL PESQAPADLG GGKMLLLEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTPPVL | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |