Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TFAM Protein
A cDNA sequence encoding the TFAM was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | TFAM Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15924509
|
enQuireBio™
QP13726-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15944509
|
enQuireBio™
QP13726-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15934509
|
enQuireBio™
QP13726-50UG |
50 μg |
1740.00€
50µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
TFAM Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The TFAM protein solution (0.25 mg/1ml) is formulated in 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 5mM DTT and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSSVLASCPK KPVSSYLRFS KEQLPIFKAQ NPDAKTTELI RRIAQRWREL PDSKKKIYQD AYRAEWQVYK EEISRFKEQL TPSQIMSLEK EIMDKHLKRK AMTKKKELTL LGKPKRPRSA YNVYVAERFQ EAKGDSPQEK LKTVKENWKN LSDSEKELYI QHAKEDETRY HNEMKSWEEQ MIEVGRKDLL RRTIKKQRKY GAEEC | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |