Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TGFB3 Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 7105.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001316867.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 7043 |
Nom | TGFB3 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15985759
|
enQuireBio™
QP5237-2UG |
2 μg |
107.00€
2µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15965759
|
enQuireBio™
QP5237-10UG |
10 μg |
252.00€
10µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955759
|
enQuireBio™
QP5237-100UG |
100 μg |
955.00€
100µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15995759
|
enQuireBio™
QP5237-500UG |
500 μg |
4325.00€
500µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15975759
|
enQuireBio™
QP5237-1MG |
1 mg |
7105.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_001316867.1 | |
TGFB3 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MALDTNYCFR NLEENCCVRP LYIDFRQDLG WKWVHEPKGY YANFCSGPCP YLRSADTTHS TVLGLYNTLN PEASASPCCV PQDLEPLTIL YYVGRTPKVE QLSNMVVKSC KCS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
7043 | |
Research Use Only | |
TGFB3 | |
Human | |
Untagged | |
10 mM acetic acid and 20% Ethanol at a concentration of 0.25 mg/mL |