Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TGFBI (182 Amino Acids) Protein
A cDNA sequence encoding the TGFBI (182 Amino Acids) was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
164.00€ - 2610.00€
Spécification
Nom | TGFBI (182 Amino Acids) Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15995439
|
enQuireBio™
QP14025-10UG |
10 μg |
164.00€
10µg |
Expédition estimée: 17-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15905449
|
enQuireBio™
QP14025-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15915449
|
enQuireBio™
QP14025-EC-1MG |
1 mg |
2610.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
TGFBI (182 Amino Acids) Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The TGFBI 182 a. a. recombinant Human is formulated in 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM EDTA, 0.1mM PMSF and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGTVMDVLKG DNRFSMLVAA IQSAGLTETL NREGVYTVFA PTNEAFRALP PRERSRLLGD AKELANILKY HIGDEILVSG GIGALVRLKS LQGDKLEVSL KNNVVSVNKE PVAEPDIMAT NGVVHVITNV LQPPANRPQE RGDELADSAL EIFKQASAFS RASQRSVRLA PVYQKLLERM KH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |