Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TIAL1 Protein
A cDNA sequence encoding the TIAL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | TIAL1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15934579
|
enQuireBio™
QP13749-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15924579
|
enQuireBio™
QP13749-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15914579
|
enQuireBio™
QP13749-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
TIAL1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
TIAL1 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 50% glycerol, 2mM DTT and 1mM EDTA . |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMMEDDGQ PRTLYVGNLS RDVTEVLILQ LFSQIGPCKS CKMITEHTSN DPYCFVEFYE HRDAAAALAA MNGRKILGKE VKVNWATTPS SQKKDTSNHF HVFVGDLSPE ITTEDIKSAF APFGKISDAR VVKDMATGKS KGYGFVSFYN KLDAENAIVH MGGQWLGGRQ IRTNWATRKP PAPKSTQENN TKQLRFEDVV NQSSPKNCTV YCGGIASGLT DQLMRQTFSP FGQIMEIRVF PEKGYSFVRF STHESAAHAI VSVNGTTIEG HVVKCYWGKE SPDMTKNFQQ VDYSQWGQWS QVYGNPQQYG QYMANGWQVP PYGVYGQPWN QQGFGVDQSP SAAWMGGFGA QPPQGQAPPP VIPPPNQAGY GMASYQTQ | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |