missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human TIM-1/KIM-1/HAVCR His Protein

Code produit. 18257380 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
0,1 mg
0,5 mg
Conditionnement:
0.10mg
0.50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18257380

Marque: Novus Biologicals™ NBP2520370.1MG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: SDS-Page

A denatured recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 21-295 of Human TIM-1/KIM-1/HAVCR The Recombinant Human TIM-1/KIM-1/HAVCR Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human TIM-1/KIM-1/HAVCR Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Concentration 1mg/mL
À utiliser avec (application) SDS-PAGE
Formule 20mM Tris-HCl (pH8.0) containing 10% glycerol
Identification génétique (Entrez) 26762
Poids moléculaire TMW: 31.9kDa
Quantité 0,1 mg
Conditions de stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gène HAVCR-1, HAVCRT cell immunoglobin domain and mucin domain protein 1, hepatitis A virus cellular receptor 1, Kidney injury molecule 1, KIM1, KIM-1, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 1, TIM-1TIM, TIM1TIMD-1, TIMD1T-cell membrane protein 1
Nom usuel TIM-1/KIM-1/HAVCR
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Pureté ou qualité >85%, by SDS-PAGE
Afficher plus Afficher moins

For research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis