Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TIMP1 Protein
A cDNA sequence encoding the TIMP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 6790.00€
Spécification
Nom | TIMP1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | The IC50 of 2.5-4 nM is measured by its ability to inhibit recombinant human MMP-2 cleavage of the colorimetric peptide substrate, Mca-PLGL-DpaAR-NH2. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15925458
|
enQuireBio™
QP10881-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15905458
|
enQuireBio™
QP10881-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15915458
|
enQuireBio™
QP10881-1MG |
1 mg |
6790.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
TIMP1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
MAPFEPLASG ILLLLWLIAP SRACTCVPPH PQTAFCNSDL VIRAKFVGTP EVNQTTLYQR YEIKMTKMYK GFQALGDAAD IRFVYTPAME SVCGYFHRSH NRSEEFLIAG KLQDGLLHIT TCSFVAPWNS LSLAQRRGFT KTYTVGCEEC TVFPCLSIPC KLQSGTHCLW TDQLLQGSEK GFQSRHLACL PREPGLCTWQ SLRSQIA | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The IC50 of 2.5-4 nM is measured by its ability to inhibit recombinant human MMP-2 cleavage of the colorimetric peptide substrate, Mca-PLGL-DpaAR-NH2. | |
Human | |
His | |
The TIMP1 protein was lyophilized after extensive dialysis against PBS. |