Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFRSF10D Protein
A cDNA sequence encoding the TNFRSF10D was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | TNFRSF10D Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | Measured in a neutralizing assay using Jurkat human T lymphocyte. The ED50 for this effect is less or equal to 10 ng/ml in the presence of 2ng/ml TRAIL. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15915478
|
enQuireBio™
QP10888-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15935478
|
enQuireBio™
QP10888-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15925478
|
enQuireBio™
QP10888-50UG |
50 μg |
1740.00€
50µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
TNFRSF10D Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ATIPRQDEVP QQTVAPQQQR RSLKEEECPA GSHRSEYTGA CNPCTEGVDY TIASNNLPSC LLCTVCKSGQ TNKSSCTTTR DTVCQCEKGS FQDKNSPEMC RTCRTGCPRG MVKVSNCTPR SDIKCKNESA ASSTGKTPAA EETVTTILGM LASPYHVEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGPSVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTPPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQQGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGKH HHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Measured in a neutralizing assay using Jurkat human T lymphocyte. The ED50 for this effect is less or equal to 10 ng/ml in the presence of 2ng/ml TRAIL. | |
Human | |
His | |
TNFRSF10D protein solution (0.5 mg/ml) contains phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |